Learn More
2,4,6-Trichlorophenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758854 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10625192 100 g Glasflasche 100 Gramm
10045733 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10625192
Marke: Thermo Scientific Acros 139481000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 88-06-2 | C6H3Cl3O | 197.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-06-2
Summenformel C6H3Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 197.45
MDL-Nummer MFCD00002172
InChI-Schlüssel LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dowicide 2s, phenachlor, phenol, 2,4,6-trichloro, omal, phenaclor, rcra waste number u231, dowcide 2s, 1,3,5-trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-trichlorfenol, unii-mhs8c5bauz
PubChem CID 6914
ChEBI CHEBI:28755
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trichlorophenol
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 64.0°C to 68.0°C
Farbe Beige bis Braun
Siedepunkt 246.0°C
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl3C6H2OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 190
Merck Index 15, 9809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.8g/L. Other solubilities: soluble in aromatic solvents and caustic soda sol.,soluble in (g/100g) acetone 525; benzene 113;,ccl4 37; diacetone alcohol 335; ether 354;,methanol 525; pine oil 163; toluene 100;,turpentine 37
Formelmasse 197.45
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Masse oder Kristallpulver und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.