Learn More
2,4,6-Trifluorobenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348696 5 g 5 Gramm
11338696 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348696 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19402.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 182482-25-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 182482-25-3
Summenformel C6H4BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.90
MDL-Nummer MFCD01863169
InChI-Schlüssel IPEIGKHHSZFAEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,6-trifluorobenzeneboronic acid, 2,4,6-trifluorophenylboronicacid, 2,4,6-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, 2,4,6-trifluorophenyl, pubchem1788, acmc-209ejj, chembl91770, boronicacid, b-2,4,6-trifluorophenyl, boronic acid, b-2,4,6-trifluorophenyl
PubChem CID 2779329
IUPAC-Name (2,4,6-trifluorophenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼235°C
Menge 5 g
Beilstein 8549766
Formelmasse 175.9
Reinheit (%) 97%