Learn More
2,4,6-Difluorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11317446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317446 1 g 1 Gramm
11327446 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09478.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 206761-91-3
Summenformel C7H2F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 189.155
MDL-Nummer MFCD00041045
InChI-Schlüssel JPISVBDECFJHDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorophenyl isothiocyanate, 2,4,6-trifluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanato, 2,4,6-trifluorobenzenisothiocyanate, pubchem5012, acmc-1co87, 1-isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene, #
PubChem CID 605056
IUPAC-Name 1,3,5-trifluor-2-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N=C=S)F)F
Specifica
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate
Siedepunkt 111°C to 112°C (35 mmHg)
Brechungsindex 1.574
Menge 1 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 6921217
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 189.16
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.