Learn More
2,4,6-Difluorphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11327446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327446 5 g -
11317446 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09478.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206761-91-3
Summenformel C7H2F3NS
Molekulargewicht (g/mol) 189.155
MDL-Nummer MFCD00041045
InChI-Schlüssel JPISVBDECFJHDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trifluorophenyl isothiocyanate, 2,4,6-trifluorophenylisothiocyanate, benzene, 1,3,5-trifluoro-2-isothiocyanato, 2,4,6-trifluorobenzenisothiocyanate, pubchem5012, acmc-1co87, 1-isothiocyanato-2,4,6-trifluorobenzene, #
PubChem CID 605056
IUPAC-Name 1,3,5-trifluor-2-isothiocyanatbenzol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N=C=S)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluorophenyl isothiocyanate
Siedepunkt 111°C to 112°C (35 mmHg)
Brechungsindex 1.574
Menge 5 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 6921217
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 189.16
Reinheit (%) 97%