Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378175
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11378175 25 g 25 Gramm
11368175 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378175 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L08445.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 105536-22-9 | C15H25NO2S | 283.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105536-22-9
Summenformel C15H25NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 283.43
MDL-Nummer MFCD00051975
InChI-Schlüssel PRMNQLMPSVOZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamide, 2,4,6-tri propan-2-yl benzenesulfonamide, 2,4,6-tris methylethyl benzenesulfonamide, cbmicro_034663, acmc-1bt32, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonamine, benzenesulfonamide,2,4,6-tris 1-methylethyl
PubChem CID 736244
IUPAC-Name 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES CC(C)C1=CC(C(C)C)=C(C(=C1)C(C)C)S(N)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonamide
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Menge 25 g
Beilstein 2658523
Formelmasse 283.44
Reinheit (%) 98%