Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonylazid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249726 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15249726 5 g 5 Gramm
15239726 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15249726 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451940050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.43 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36982-84-0
Summenformel C15H23N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 309.43
InChI-Schlüssel AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
IUPAC-Name N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Schmelzpunkt 41.0°C to 43.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 309.43
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide, contains 15% water as stabilizer
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.