Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470333 500 g 500 Gramm
11450333 25 g 25 Gramm
11460333 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470333 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11458.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6553-96-4 | C15H23ClO2S | 302.857 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride is used for the synthesis of glycerophospholipids as a condensing agent and in the analysis of phosphonolipids in egg yolk by HPLC/MS technique. It acts as a coupling reagent for the synthesis of oligonucleotides and as sulfonates of pyrimidine nucleosides. It also serves as a condensing agent in the synthesis of hydrogen-phosphonate diesters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzensulfonylchlorid wird bei der Synthese von Glycerophospholipiden als Kondensationsmittel und bei der Analyse von Phospholipiden in Eigelb mittels HPLC/MS-Technik verwendet. Es dient als Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden und als Sulfonat von Pyrimidin-Nukleosiden. Es dient auch als Kondensationsmittel bei der Synthese von Wasserstoff-Phosphonat-Diestern.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6553-96-4
Summenformel C15H23ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 302.857
MDL-Nummer MFCD00007433
InChI-Schlüssel JAPYIBBSTJFDAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzene-1-sulfonyl chloride, trisyl chloride, 2,4,6-triisopropylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonylchloride, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl chloride, tpscl 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropylphenylsulfonyl chloride, 2,4,6-triisopropyl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 81042
IUPAC-Name 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonylchlorid
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl)C(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl chloride
Schmelzpunkt 94°C to 97°C
Menge 500 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 1218575
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 302.87
Reinheit (%) 98%