Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30456823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456823 100 mg 100 Milligramm
30452786 10 mg 10 Milligramm
30453459 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT886183100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39085-59-1
Summenformel C15H26N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.44
IUPAC-Name 2,4,6-Tri(Propan-2-yl)Benzolsulfonohydrazid
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formelmasse 298.1715