Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442867
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11442867 10 g 10 Gramm
11452867 50 g 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11442867
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15489.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 49623-71-4 | C16H24O2 | 248.366 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzoic acid is a hindered acid intermediate compound in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzoesäure ist eine gehinderte Säure-Zwischenverbindung in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 49623-71-4
Summenformel C16H24O2
Molekulargewicht (g/mol) 248.366
MDL-Nummer MFCD00015031
InChI-Schlüssel ULVHAZFBJJXIDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzoic acid, 2,4,6-triisopropyl benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl benzoic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl benzoic acid, benzoic acid,2,4,6-tris 1-methylethyl, benzoic acid, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-tris methylethyl benzoic acid, acmc-20aoew, pubchem7877
PubChem CID 96214
IUPAC-Name 2,4,6-Tri(propan-2-yl)benzoesäure
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)C(=O)O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzoic acid
Schmelzpunkt 184°C to 187°C
Menge 10 g
Beilstein 2372331
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 248.37
Reinheit (%) 97%