Learn More
2,4,6-Trimethoxyanilin, 97 %, Maybridge
Artikelnummer. 10036232
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glas/Safe-Cote
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10036232 250 mg Glas/Safe-Cote 250 Milligramm
10046132 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10036232
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB09100CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 14227-17-9
Summenformel C9H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 183.207
MDL-Nummer MFCD00017165
InChI-Schlüssel FNSAKXLEFPFZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-tri-methoxyaniline, 2,4,6-trimethoxybenzenamine, 2,4,6-trimethoxy-phenylamine, 2,4,6-trimethoxy-phenyl-amine
PubChem CID 84271
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxyanilin
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethoxyaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glas/Safe-Cote
Menge 250 mg
Formelmasse 183.21
Reinheit (%) 97%