Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391787
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11391787 25 g 25 Gramm
11381787 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391787 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04997.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 570-02-5 | C10H12O5 | 212.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 570-02-5
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.20
MDL-Nummer MFCD00016497
InChI-Schlüssel JATAKEDDMQNPOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzoic acid, pubchem13726, acmc-1awjz, ksc495i9p, 2,4,6-trimethoxy benzoic acid
PubChem CID 68441
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(O)=O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∽158°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 1972294
Formelmasse 212.2
Reinheit (%) 98%