Learn More
2,4,6-Trimethoxytoluol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361527
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361527 5 g 5 Gramm
11371527 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11361527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02155.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 14107-97-2 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14107-97-2
Summenformel C10H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 182.219
MDL-Nummer MFCD00008375
InChI-Schlüssel TZPKFPYZCMHDHL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84201
IUPAC-Name 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxytoluene
Schmelzpunkt 27°C to 28°C
Siedepunkt 100°C to 105°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.531
Menge 5 g
Beilstein 2048952
Synonym 2,4,6-trimethoxytoluene, benzene, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl, acmc-1bvuf, toluene, 2,4,6-trimethoxy, 1,3,5-trimethoxy-2-methyl-benzene, #, benzene,1,3,5-trimethoxy-2-methyl
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 97%