Learn More
2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31105013
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31105013 100 g
31099805 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31105013 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD133216100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
CAS 58052-80-5
Summenformel C6H21N3O3
MDL-Nummer MFCD00149559
Menge 100 g
SMILES CC1NC(C)NC(C)N1.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
Molekulargewicht (g/mol) 183.25
Reinheit (%) 95%