Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluormethyl)phenyl]benzensulfonamid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450437 10 mg 10 Milligramm
15460437 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65391.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 313981-55-4 | Molecular Formula: C16H16F3NO2S | Molecular Weight: 343.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
  • Ein inaktives Analogon von m-3M3FBS
  • Wird als Negativkontrolle verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 313981-55-4
Summenformel C16H16F3NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 343.36
MDL-Nummer MFCD00784362
InChI-Schlüssel SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 770820
IUPAC-Name 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 343.36
Physikalische Form Pulver