Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzensulfonamid, Thermo Scientific™
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trimethyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzenesulfonamide |
| Schmelzpunkt | 114°C to 118°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 50 mg |
| IUPAC-Name | 2,4,6-trimethyl-N-[3-(trifluormethyl)phenyl]benzolsulfonamid |
| Formelmasse | 343.36 |
| Physikalische Form | Pulver |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?