Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | (CH3)3C6H2SH |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 152.26 |
| Reinheit (%) | 97% |