Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11453784
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11453784 10 g 10 Gramm
11463784 50 g 50 Gramm
11473784 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11453784 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11831.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.49 €
    53.65 € / 10 Gramm
    Sparen 6.84 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 480-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00002481
InChI-Schlüssel FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 10 g
Beilstein 1866187
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%