Learn More
2,4,6-Trimethylphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758108 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10356880
Marke: Thermo Scientific Acros 140210100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 527-60-6 | C9H12O | 136.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 527-60-6
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00002235
InChI-Schlüssel BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitol, phenol, 2,4,6-trimethyl, mesityl alcohol, 2-hydroxymesitylene, 2,4,6-trimetylofenol, 1,3,5-trimethylphenol, 2,4,6-trimethyl-phenol, 1-hydroxy-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethylofenol, unii-fpz32614n6
PubChem CID 10698
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)O)C
Spécification
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethylphenol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Farbe Beige
Siedepunkt 220°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2OH
Menge 10 g
Beilstein 06, 518
Formelmasse 136.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Nadeln
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis