Learn More
2,4,6-Trimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349869
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11349869 1 g 1 Gramm
11359869 5 g 5 Gramm
11369869 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24798.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1541-10-2 | C9H12S | 152.255 g/mol
2,4,6-Trimethylthiophenol, is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylthiophenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1541-10-2
Summenformel C9H12S
Molekulargewicht (g/mol) 152.255
MDL-Nummer MFCD00218475
InChI-Schlüssel PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylthiophenol
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 152.25
Reinheit (%) 97%