Learn More
2,4,6-Trimethylthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359869
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11359869 5 g 5 Gramm
11349869 1 g 1 Gramm
11369869 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24798.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1541-10-2 | C9H12S | 152.255 g/mol
2,4,6-Trimethylthiophenol, is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylthiophenol wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1541-10-2
Summenformel C9H12S
Molekulargewicht (g/mol) 152.255
MDL-Nummer MFCD00218475
InChI-Schlüssel PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylthiophenol
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 152.25
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylthiophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol