Learn More
2,4,6-Tris(Dimethylaminomethyl)phenol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17730569 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17730569 25 g 25 Gramm
17740569 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17730569 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469290250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alpha-Vektor TRISDIMETHYLAMINOMETHYLPHENOL
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tris(dimethylaminomethyl)phenol
CAS 90-72-2
Farbe Farblos bis hellgelb
Flammpunkt 149°C
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15 H27 N3 O
Brechungsindex 1.5150 to 1.5170 (20°C, 589 nm)
MDL-Nummer 00008330
Menge 25 g
UN-Nummer 2735
Molekulargewicht (g/mol) 265.4
Physikalische Form Viscous Liquid