Learn More
2-(4-Aminophenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(4-Aminophenyl)-4-(5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthyl)thiazole |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 306.42 |
| Reinheit (%) | 97% |