Learn More
2-(4-Aminophenyl)ethylamin, 98 %
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
4-(2-Aminoethyl)aniline has been used in chemical modification of silk fibroin to tailor the overall hydrophilicity and structure of silk. It has been used as reagent in polycondensation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(2-Aminoethyl)anilin wurde bei der chemischen Modifikation von Seidenfibroin verwendet, um die gesamte Hydrophilität und Struktur von Seide anzupassen. Es wurde als Reagenz bei Polykondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
4-(2-Aminoethyl)anilin wurde bei der chemischen Modifikation von Seidenfibroin verwendet, um die gesamte Hydrophilität und Struktur von Seide anzupassen. Es wurde als Reagenz bei Polykondensationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(4-Aminophenyl)ethylamine |
Schmelzpunkt | 28°C to 31°C |
Dichte | 1.057 |
Siedepunkt | 103°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.591 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Beilstein | 1099913 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |