Learn More
2-(4-Benzyloxyphenyl)Ethanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364086
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364086 5 g 5 Gramm
11374086 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364086 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19217.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 61439-59-6 | C15H16O2 | 228.29 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 61439-59-6
Summenformel C15H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
MDL-Nummer MFCD00017532
InChI-Schlüssel JCUJAHLWCDISCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-benzyloxyphenyl ethanol, 2-4-benzyloxy phenyl ethanol, p-benzyloxy phenethyl alcohol, 4-benzyloxyphenylethyl alcohol, 4-benzyloxyphenethyl alcohol, 4-benzyloxy phenethylalcohol, benzeneethanol, 4-phenylmethoxy, 2-p-benzyloxyphenyl ethanol, 4-benzyloxy phenethyl alcohol
PubChem CID 3017260
IUPAC-Name 2-(4-Phenylmethoxyphenyl)ethanol
SMILES OCCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Benzyloxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 85°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 2054624
Formelmasse 228.29
Reinheit (%) ≥98%