Learn More
2,4-Bis(Trifluoromethyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10513611 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10513611 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10513611 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 311730010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Namenshinweis 98%
CAS 32890-87-2
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 109.0°C to 113.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H4F6O2
Strukturformel (CF3)2C6H3CO2H
MDL-Nummer MFCD00042496
Menge 1 g
Synonym 2,4-bis trifluoromethyl benzoic acid, 2,4-bis-trifluoromethylbenzoic acid, 2,4-di trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2,4-bis trifluoromethyl, 2,4-bis-trifluoromethyl-benzoic acid, maybridge4_003283, acmc-20aoeb, pubchem8491, rarechem al bo 0512
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
InChI-Schlüssel JTOIZLCQNWWDCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC-Name 2,4-Bis(-trifluormethyl)benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 258.12
PubChem CID 141752
Formelmasse 258.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid
RUO– Nur für Forschungszwecke