missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione, 97%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31007128
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007128 5 g
31002449 500 g
30990112 25 g
31004463 100 g
31005948 10 g
30990347 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31007128 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138505g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione
CAS 5394-18-3
Summenformel C12H12BrNO2
MDL-Nummer MFCD00005905
Menge 5 g
SMILES C1=CC=CC2=C1C(N(CCCCBr)C2=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 282.13
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.