Learn More
2-(4-Bromphenoxy)-6-methylpyrazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10798835
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10798835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10163764 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10798835 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC62710DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 915707-62-9
Summenformel C11H9BrN2O
Molekulargewicht (g/mol) 265.11
MDL-Nummer MFCD09702408
InChI-Schlüssel VJZHVPRWFQZLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy-6-methylpyrazine, pyrazine, 2-4-bromophenoxy-6-methyl, 4-bromo-1-6-methylpyrazin-2-yloxy benzene
PubChem CID 24229692
IUPAC-Name 2-(4-bromphenoxy)-6-methylpyrazin
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyrazine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 265.11
Reinheit (%) 97%