Learn More
2-(4-Bromphenoxy)pyridin, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10076674
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10076674 5 g 5 Gramm
10525194 250 mg 250 Milligramm
10535194 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10076674 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC48910DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 4783-82-8
Summenformel C11H8BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 250.10
MDL-Nummer MFCD08435900
InChI-Schlüssel FOKJQGKEVMZAJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenoxy pyridine, pyridine,2-4-bromophenoxy, 2-4-bromo-phenoxy pyridine, 2-4-bromo-phenoxy-pyridine, pyridine, 2-4-bromophenoxy, 4-bromo-1-2-pyridyloxy benzene
PubChem CID 23201935
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenoxy)pyridin
SMILES BrC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenoxy)pyridine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 250.09
Reinheit (%) 95%