Learn More
2-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366845
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11366845 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11366845 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC61710DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 3, 4-oxadiazole
CAS 41421-03-8
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H7BrN2O
MDL-Nummer MFCD00491620
Menge 5 g
Synonym 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, 1,3,4-oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromophenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazole, 2-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,3,4 oxadiazo le
InChI-Schlüssel PQSCYRJMPVYVKU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NN=C(O1)C1=CC=C(Br)C=C1
IUPAC-Name 2-(4-Bromphenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 239.07
PubChem CID 540693
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 97%