Learn More
2-(4-Bromphenyl)furan, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10709595
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10709595 250 mg 250 Milligramm
10431134 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10709595 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC34410CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 14297-34-8
Summenformel C10H7BrO
Molekulargewicht (g/mol) 223.069
MDL-Nummer MFCD07775614
InChI-Schlüssel FBIKSVALROQWIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-bromophenyl furan, 2-4-bromophenyl-furan, pubchem2039, 2 4-bromophenyl furan, 2-p-bromophenyl furan, 4-bromo-2-furyl benzene, furan, 2-4-bromophenyl
PubChem CID 11276114
IUPAC-Name 2-(4-bromphenyl)furan
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Bromophenyl)furan
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 250 mg
Formelmasse 223.07
Reinheit (%) 97%