Learn More
2-(4-Chlor-2-fluorphenyl)acetonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10049391
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10049391 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049391 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM10105DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chloro-2-fluorophenyl)acetonitrile
CAS 75279-53-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H5ClFN
MDL-Nummer MFCD01312758
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl acetonitrile, 2-fluoro-4-chlorobenzyl cyanide, 4-chloro-2-fluorobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-phenyl-acetonitrile, 4-chloro-2-fluoro-phenyl acetonitrile, 2-4-chloro-2-fluorophenyl ethanenitrile, pubchem4296, ksc494e1b
InChI-Schlüssel RTQOANCZEAIDEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CC#N
IUPAC-Name 2-(4-Chlor-2-Fluorphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 169.583
PubChem CID 2736569
Formelmasse 169.59
Reinheit (%) 97%