Learn More
2-(4-Chlor-3-Nitrobenzoyl)Benzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490154
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490154 50 g 50 Gramm
11400164 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490154 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13605.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-54-1 | C14H8ClNO5 | 305.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85-54-1
Summenformel C14H8ClNO5
Molekulargewicht (g/mol) 305.67
MDL-Nummer MFCD00007082
InChI-Schlüssel RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 3'-nitro-4'-chlorobenzoylbenzoic acid, benzoic acid, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl, 2-4-chloro-3-nitrophenyl carbonyl benzoic acid, acmc-209q6m, ksc496o4t, o-4-chloro-3-nitrobenzoyl benzoic acid, 2-4-chloro-3-nitro-benzoyl benzoic acid, 2-4'-chloro-3'-nitrobenzoyl benzoic acid
PubChem CID 66562
IUPAC-Name 2-(4-Chlor-3-nitrobenzoyl)benzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 198°C to 201°C
Menge 50 g
Formelmasse 305.68
Reinheit (%) 98%