Learn More
2-(4-Chlorbenzoyl)benzoesäure, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7043790
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11307825 25 g 25 Gramm
11317825 100 g 100 Gramm
11327825 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11307825
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02746.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 85-56-3
Summenformel C14H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 260.673
MDL-Nummer MFCD00002474
InChI-Schlüssel YWECCEXWKFHHQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorobenzoyl benzoic acid, benzoic acid, 2-4-chlorobenzoyl, o-p-chlorobenzoyl benzoic acid, 2-p-chlorobenzoyl benzoic acid, o-4-chlorobenzoyl benzoic acid, 2-4'-chlorobenzoyl benzoic acid, unii-3u7w4yoy3r, 3u7w4yoy3r, chembl81936, 2-4-chloro-benzoyl-benzoic acid
PubChem CID 66564
IUPAC-Name 2-(4-Chlorbenzoyl)benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorobenzoyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 149°C to 151°C
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 649894
Formelmasse 260.68
Reinheit (%) 99%