Learn More
2-[4-(Chlormethyl)phenyl]pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10729215
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10729215 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche -
10652865 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10729215 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56224CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 898289-48-0
Summenformel C11H9ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 204.657
MDL-Nummer MFCD09702381
InChI-Schlüssel ZYZLFVLHAHBXGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chloromethyl phenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, 4-pyrimidin-2-yl benzyl chloride
PubChem CID 24229560
IUPAC-Name 2-[4-(chlormethyl)phenyl]pyrimidin
SMILES C1=CN=C(N=C1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[4-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 204.66
Reinheit (%) 97%