Learn More
2-(4-Chlorphenoxy)-6-fluorbenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474870
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474870 250 mg 250 Milligramm
11484870 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474870 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50847.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 902836-82-2 | C13H8ClFO2 | 250.653 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 902836-82-2
Summenformel C13H8ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 250.653
MDL-Nummer MFCD08061024
InChI-Schlüssel JEPXYNGAXLVUMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenoxy-6-fluorobenzaldehyde, 2-4-chloro-phenoxy-6-fluoro-benzaldehyde, acmc-20aopr
PubChem CID 42553314
IUPAC-Name 2-(4-Chlorphenoxy)-6-Fluorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)OC2=CC=C(C=C2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenoxy)-6-fluorobenzaldehyde
Menge 250 mg
Formelmasse 250.66
Reinheit (%) 98%