Learn More
2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31097435
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31097435 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31097435 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD118891g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Chlorophenyl)-2-methylpropanoic acid
CAS 6258-30-6
Summenformel C10H11ClO2
MDL-Nummer MFCD00044814
Menge 1 g
SMILES O=C(O)C(C)(C1=CC=C(Cl)C=C1)C
Molekulargewicht (g/mol) 198.65
Reinheit (%) 98%