Learn More
2-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]Ethanthioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10793663
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10793663 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10069481 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10793663 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB01724EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 59865-87-1
Summenformel C8H8ClNO2S2
Molekulargewicht (g/mol) 249.73
MDL-Nummer MFCD00052824
InChI-Schlüssel OGQJCNYNVJXWBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chlorobenzenesulfonyl ethanethioamide, maybridge1_008491, acmc-20ao70, 2-4-chlorophenylsulfonyl thioacetamide, 2-4-chlorophenyl sulfonylethanethioamide, 2-4-chlorophenyl sulfonyl thioacetamide, 4-chlorobenzene-1-sulfonyl ethanethioamide, 2-4-chloro-benzenesulfonyl-thioacetamide
PubChem CID 2743732
SMILES NC(=S)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel ClC6H4SO2CH2CSNH2
Menge 10 g
IUPAC-Name 2-(4-Chlorbenzolsulfonyl)ethanthioamid
Formelmasse 249.74
Reinheit (%) 97%