Learn More
2,4-Di-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10553521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10553521
Marke: Thermo Scientific Acros 160125000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 96-76-4
MDL-Nummer MFCD00008828
InChI-Schlüssel ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC-Name 2,4-Di-tert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4-Di-tert-butylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 59.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 264.0°C
Flammpunkt 115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H22O
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H3OH
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.