Learn More
2,4-Di-tert-Butylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10599043 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Glasflasche
Metallfass
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10599043 100 g Glasflasche 100 Gramm
10458510 5 g Glasflasche 5 Gramm
10732105 25 g Glasflasche 25 Gramm
10553521 500 g Glasflasche 500 Gramm
10173590 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
15254654 25 kg Metallfass -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10599043 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160121000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 96-76-4 | C14H22O | 206.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-76-4
MDL-Nummer MFCD00008828
InChI-Schlüssel ICKWICRCANNIBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-di-tert-butylphenol, 2,4-di-t-butylphenol, phenol, 2,4-bis 1,1-dimethylethyl, antioxidant no. 33, 1-hydroxy-2,4-di-tert-butylbenzene, phenol, 2,4-di-tert-butyl, 2,4-bis tert-butyl phenol, prodox 146, prodox 146a-85x, unii-fob94g6hzt
PubChem CID 7311
IUPAC-Name 2,4-Di-tert-butylphenol
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1)O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Di-tert-butylphenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54.0°C to 59.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 264.0°C
Flammpunkt 115°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C14H22O
Strukturformel [(CH3)3C]2C6H3OH
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Molekulargewicht (g/mol) 206.33
Formelmasse 206.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Di-tert-butylphenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.