Learn More
2,4-Dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11487077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487077 25 g 25 Gramm
11477077 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11487077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14435.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 141474-37-5 | Molecular Formula: C6H4Br2FN | Molecular Weight: 268.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 141474-37-5
Summenformel C6H4Br2FN
Molekulargewicht (g/mol) 268.91
MDL-Nummer MFCD00042230
InChI-Schlüssel YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-Fluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Schmelzpunkt 62°C to 64°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 6289292
Formelmasse 268.92
Reinheit (%) 97%