Learn More
2,4-Dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10642623 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10463454 25 g Bernsteinfarbene Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642623 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB06640EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 141474-37-5
Summenformel C6H4Br2FN
Molekulargewicht (g/mol) 268.91
MDL-Nummer MFCD00042230
InChI-Schlüssel YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-Fluoranilin
SMILES NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 268.91
Reinheit (%) 97%