Learn More
2,4-Dibrom-6-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11420818
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420818 1 g -
11430818 5 g 5 Gramm
11440818 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420818 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25262.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-86-3
Summenformel C6H3Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 269.895
MDL-Nummer MFCD00042233
InChI-Schlüssel XJDJZAUITWTZAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo-6-fluoro, pubchem2867, acmc-1au4z, ksc494s9d, 2,4-bis bromanyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2773980
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
Formelmasse 269.91
Reinheit (%) 97%