Learn More
2,4-Dibrom-6-Fluorphenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7028123
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11420818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B25262.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 576-86-3
Summenformel C6H3Br2FO
Molekulargewicht (g/mol) 269.895
MDL-Nummer MFCD00042233
InChI-Schlüssel XJDJZAUITWTZAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo-6-fluoro, pubchem2867, acmc-1au4z, ksc494s9d, 2,4-bis bromanyl-6-fluoranyl-phenol
PubChem CID 2773980
IUPAC-Name 2,4-dibrom-6-Fluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromo-6-fluorophenol
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Geruch Phenol-like
Menge 1 g
Formelmasse 269.91
Reinheit (%) 97%