missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Dibromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7026981
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480997 25 g 25 Gramm
11490997 100 g 100 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11480997

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23394.14

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 615-58-7 | C6H4Br2O | 251.905 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 615-58-7
Summenformel C6H4Br2O
Molekulargewicht (g/mol) 251.905
MDL-Nummer MFCD00002149
InChI-Schlüssel FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
PubChem CID 12005
ChEBI CHEBI:34238
IUPAC-Name 2,4-Dibromphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromophenol
Schmelzpunkt 35°C to 38°C
Siedepunkt 239°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Phenol-like
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1861291
Formelmasse 251.92
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.