Learn More
2,4-Dibromophenol, TRC
Artikelnummer. 30132855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132855 50 g 50 Gramm
30004115 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD42574550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 615-58-7
Summenformel C6 H4 Br2 O
Molekulargewicht (g/mol) 251.9
Synonym 2,4-Dibromophenol, Phenol, 2,4-dibromo- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), NSC 5723, NSC 6213
IUPAC-Name 2,4-Dibromphenol
SMILES Oc1ccc(Br)cc1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dibromophenol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H4Br2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Formelmasse 249.8629