Learn More
2,4-Dichlor-1-(2-iodophenoxy)benzol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762863
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10762863 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10621103 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762863 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD08469DA
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 175136-78-4
Summenformel C12H7Cl2IO
Molekulargewicht (g/mol) 364.99
MDL-Nummer MFCD00052444
InChI-Schlüssel ULAWXTPGHWKSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy benzene, 2,4-dichloro-1 2-iodophenoxy benzene, benzene,2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy
PubChem CID 2776994
IUPAC-Name 2,4-dichlor-1-(2-Iodphenoxy)benzol
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(OC2=CC=CC=C2I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H3OC6H4I
Menge 1 g
Formelmasse 364.99
Reinheit (%) 95%