Learn More
2,4-Dichlor-1-(4-nitrophenoxy)Benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11448857 5 g -
11458857 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19977.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1836-75-5
Summenformel C12H7Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 284.092
MDL-Nummer MFCD00128026
InChI-Schlüssel XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(4-Nitrophenoxy)Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1887356
Merck Index 14,6598
Formelmasse 284.1
Reinheit (%) 98%