Learn More
2,4-Dichlor-1-(4-nitrophenoxy)Benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458857 25 g 25 Gramm
11448857 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19977.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1836-75-5
Summenformel C12H7Cl2NO3
Molekulargewicht (g/mol) 284.092
MDL-Nummer MFCD00128026
InChI-Schlüssel XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-(4-Nitrophenoxy)Benzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Schmelzpunkt 68°C to 71°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1887356
Merck Index 14,6598
Formelmasse 284.1
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.