Learn More
2,4-Dichlor-1-Jodbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767495
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10767495 50 g 50 Gramm
10566334 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767495 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00185EE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 29898-32-6
Summenformel C6H3Cl2I
Molekulargewicht (g/mol) 272.894
InChI-Schlüssel ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
PubChem CID 96864
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-1-iodbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
CAS Min. % 97.0
Dichte 2.0100g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 50 g
Formelmasse 272.9
Reinheit (%) 97%