Learn More
2,4-Dichlor-5-Fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11459567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11459567 1 g 1 Gramm
11469567 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22064.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86522-89-6
Summenformel C7H2Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.99
MDL-Nummer MFCD00075281
InChI-Schlüssel KZCWJHUTTSVCRO-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-benzoic acid, 2,4-dichloro-5-fluoro benzoic acid, benzoic acid, 2,4-dichloro-5-fluoro, pubchem1338, maybridge1_002392, acmc-209qa7, ksc448a5p, rarechem al be 1219, timtec-bb sbb003459, 2 4-dichloro-5-fluorobenzoic acid
PubChem CID 688138
IUPAC-Name 2,4-dichlor-5-Fluorbenzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-fluorobenzoic acid
Schmelzpunkt 140°C to 142°C
Menge 1 g
Formelmasse 209.01
Reinheit (%) 97%